Merck
32487
Supelco
螺虫乙酯代谢产物BYI08330烯醇-葡萄糖苷
PESTANAL®, analytical standard
别名:
顺式 -3-(2,5-二甲基苯基)-8-甲氧基-2-氧代-1-氮杂螺 \ [4.5] 癸烯-3-烯-4-基 β-D-吡喃葡萄糖苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H33NO8
分子量:
463.52
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COC1CCC2(CC1)NC(=O)C(=C2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O)c4cc(C)ccc4C
InChI
1S/C24H33NO8/c1-12-4-5-13(2)15(10-12)17-21(24(25-22(17)30)8-6-14(31-3)7-9-24)33-23-20(29)19(28)18(27)16(11-26)32-23/h4-5,10,14,16,18-20,23,26-29H,6-9,11H2,1-3H3,(H,25,30)/t14?,16-,18-,19+,20-,23+,24?/m1/s1
InChI 密鑰
UZUGTDHNHPYPHX-WUMYBWKZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
螺旋藻的代谢产物BYI08330烯醇葡萄糖苷是植物螺旋藻的主要代谢产物之一。
應用
关于适当的仪器技术的更多信息,请参见产品的检验报告。联系技术服务部寻求进一步支持。
螺旋藻代谢产物BYI08330烯醇-葡萄糖苷可作为分析参比标准品,通过 QuEChERS(快速、简便、廉价、有效、耐用且安全)萃取,采用分散固相萃取 (d-SPE) 和超高效液相色谱-串联质谱 (UHPLC-MS/MS),结合电喷雾离子化 (ESI) 源和多反应监测 (MRM) 检测,测定螺旋藻代谢产物BYI08330烯醇-葡萄糖苷:
  • 水果和蔬菜。
  • 通过化学计量学辅助 QuEChERS 提取和 UHPLC-ESI-MS/MS 分析辣椒样品。
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Simultaneous determination of spirotetramat and its four metabolites in fruits and vegetables using a modified quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe method and liquid chromatography/tandem mass spectrometry.
Zhu Y, et al.
Journal of Chromatography A, 1299, 71-77 (2013)
Chemometric-assisted QuEChERS extraction method for the residual analysis of thiacloprid, spirotetramat and spirotetramat?s four metabolites in pepper: application of their dissipation patterns.
Li S, et al.
Food Chemistry, 192, 893-899 (2016)