主要文件
32127
Supelco
Paraben target analyte mix solution
50 μg/mL in acetone, analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
50 μg/mL in acetone
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
multi-component solution
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
成分
Composition:
Methylparaben
Ethylparaben
n-Propylparaben
iso-Propylparaben
n-Butylparaben
iso-Butylparaben
Benzylparaben
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)