Merck
31999
Sigma-Aldrich
5,5-二乙基巴比土酸钠盐
BioUltra, ≥99.0% (NT)
别名:
5,5-二乙基巴比土酸 钠盐, 佛罗拿 钠盐, 巴比妥, 巴比妥钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11N2NaO3
CAS号:
分子量:
206.17
Beilstein:
3921202
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
產品線
BioUltra
化驗
≥99.0% (NT)
形狀
fine crystals
藥物控制
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
雜質
insoluble matter, passes filter test
pH值
9.0-10.5 (25 °C, 0.5 M in H2O)
溶解度
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤10 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
[Na+].CCC1(CC)C(=O)NC([O-])=NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3.Na/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12;/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
RGHFKWPGWBFQLN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
镇静/催眠
其他說明
Buffer component for the separation of serum proteins by cellulose acetate electrophoresis
Sales restrictions may apply
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
[A new buffer for cellulose acetate foil electrophoresis].
G Töpfer
Zeitschrift fur medizinische Laboratoriumsdiagnostik, 22(3), 129-134 (1981-01-01)