Merck
30373
Supelco
(±)-α-六溴环十二烷
analytical standard
别名:
α-HBCD, (1RS,2RS,5SR,6RS,9RS,10SR)-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18Br6
分子量:
641.70
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
77101502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
99.0-101.0% (AT)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤0.5% water
形式
neat
SMILES 字串
Br[C@H]1[C@@H](Br)CC[C@@H](Br)[C@H](Br)CC[C@H](Br)[C@H](Br)CC1
InChI
1S/C12H18Br6/c13-7-1-2-8(14)10(16)5-6-12(18)11(17)4-3-9(7)15/h7-12H,1-6H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
InChI 密鑰
DEIGXXQKDWULML-PQTSNVLCSA-N
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)