Merck
28660
Supelco
原花青素A2
analytical standard
别名:
原花青素A2, (+)-表儿茶素-(4β-8,2β-O-7)-表儿茶素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H24O12
CAS号:
分子量:
576.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@H]1[C@@H](C2=CC(O)=C(O)C=C2)OC3=C4[C@@]5([H])C6=C(O)C=C(O)C=C6O[C@](OC4=CC(O)=C3C1)(C7=CC(O)=C(O)C=C7)[C@@H]5O
InChI
1S/C30H24O12/c31-13-7-20(37)24-22(8-13)41-30(12-2-4-16(33)19(36)6-12)29(39)26(24)25-23(42-30)10-17(34)14-9-21(38)27(40-28(14)25)11-1-3-15(32)18(35)5-11/h1-8,10,21,26-27,29,31-39H,9H2/t21-,26-,27-,29-,30+/m1/s1
InChI 密鑰
NSEWTSAADLNHNH-LSBOWGMISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
原花青素是由(−)-表儿茶素亚基组成的黄烷-3-醇的低聚物和聚合物,存在于水果和植物中,具有各种生物学益处。原花青素A2是原花青素的二聚体。
應用
原花青素A2可用作参考标准品,用于通过反相高效液相色谱法定量测定赤霞珠和梅鹿辄葡萄和葡萄酒中的分析物。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品′s分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
包裝
无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥体内。
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: crataegus
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Variations in the heterogeneity of the decay of the fluorescence in six procyanidin dimers.
Cho D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 112(11), 4273-4277 (1990)
Identification of procyanidin A2 in grape and wine of Vitis vinifera L. cv: Merlot noir and Cabernet Sauvignon.
de Gaulejac NV, et al.
International Journal of Grape and Wine Science, 35(1), 51-56 (2001)