主要文件
26213
Hamilton®注射器,1000系列,PTFE Luer锁
1050TLL, Kel-F CTFE Luer lock (with slots), volume 50 mL, needle size (not included)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
eCl@ss:
32070500
材料
Kel-F CTFE Luer lock (with slots)
針尺寸
(not included)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 85027
針長
, n/a
容積
50 mL
接頭
luer lock (without slots)
相容性
for use with Hamilton 1050TLL (PTFE Luer lock)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)