Merck
259225
Sigma-Aldrich
1,5-二苯卡巴肼
ACS reagent
别名:
DPC, 1,5-二苯羰酰肼, 对称二苯氨基脲
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5NHNHCONHNHC6H5
CAS号:
分子量:
242.28
Beilstein:
752039
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
形狀
solid
燃燒殘留物
≤0.05%
mp
170-175 °C (lit.)
173-176 °C
溶解度
aqueous acetone: passes test
密度
1,31  g/cm3
適合性
passes test for sensitivity to chromate
官能基
amine
hydrazide
SMILES 字串
O=C(NNc1ccccc1)NNc2ccccc2
InChI
1S/C13H14N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H,(H2,16,17,18)
InChI 密鑰
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
1,5-二苯卡巴肼是一种比色试剂,常用于测定痕量金属。
應用
1,5-二苯卡巴肼可用于以下过程:
  • 作为通过分光光度法定量钯和铂的试剂。
  • 作为用于通过微分脉冲伏安法估计 Hg(II)离子的碳糊电极的功能化的介质。
  • 制备可用于通过比色法检测铬(VI)离子的金纳米颗粒。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Oxidation of 1,5-diphenylcarbazide as a measure of photosystem 2 activity in subchloroplast fragments.
L P Vernon et al.
Biochemical and biophysical research communications, 36(6), 878-884 (1969-09-10)
Spectrophotometric determination of platinum and palladium with 1, 5-diphenylcarbazide
Brajter K, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 328(1), 598-598 (1987)
Determination of hexavalent chromium by species specific isotope dilution mass spectrometry and ion chromatography-1, 5-diphenylcarbazide spectrophotometry.
Tirez K, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 18(8), 922-932 (2003)
Photometric and visual detection of Cr (VI) using gold nanoparticles modified with 1, 5-diphenylcarbazide.
Liu, L, et al.
Microchimica Acta, 1-7 (2016)
Surface-enhanced Raman scattering and DFT investigation of 1, 5-diphenylcarbazide and its metal complexes with Ca (II), Mn (II), Fe (III) and Cu (II).
Szabo L, et al.
Journal of Molecular Structure, 1073, 10-17 (2014)