产品名称
硅胶, high-purity grade (Davisil Grade 12), pore size 22 Å, 28-200 mesh
等級
high-purity grade (Davisil Grade 12)
品質等級
形狀
powder
製造商/商標名
Davisil®
技術
LPLC: suitable
表面積
800 m2/g
基質
Silica
基質活性組
silica
粒徑
28-200 mesh
75-650 μm
孔徑
0.43 cm3/g pore volume
22 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硅胶是胶体二氧化硅的刚性3D网络结构。它专门用作Ziegler-Natta催化剂中活性钛(III)中心的载体材料。硅胶可实现控制破碎,形成具有窄粒度分布和高堆积密度的均匀聚合物颗粒。硅胶分类如下:
a.水凝胶 - 气孔充满了水
b.干凝胶 - 通过蒸发过程,气孔中的水相被去除
c.气凝胶 - 通过超临界萃取除去的溶剂
a.水凝胶 - 气孔充满了水
b.干凝胶 - 通过蒸发过程,气孔中的水相被去除
c.气凝胶 - 通过超临界萃取除去的溶剂
應用
硅胶用于比较 MCM-41 型中孔吸附剂。
适用于色谱应用,尤其是烃和类固醇的分离。
法律資訊
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)