主要文件
21391
Hamilton® 注射器,1800 系列 Gastight®
1802N, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
22s ga (bevel tip)
描述
Gastight®
特點
needle type N (cemented)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 84878
針長
51 mm (2 in.)
容積
25 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • 腐蚀性材料、放射性材料或无菌材料的理想选择
  • 可拆卸的柄部能够尽可能减少手上的热量传递到样品,使得注射器容易操纵
  • 精确度和可重复性达到 ±1%
  • 维护方便
法律資訊
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)