Key Documents
21317
Hamilton® Microliter 注射器,胶合针
701 ASN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 6 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
eCl@ss:
32070500
材料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
針尺寸
23s ga (cone tip)
特點
needle type N (fixed needle)
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
Hamilton 80390
針長
43 mm (1.71 in.)
容積
10 μL
相容性
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Hamilton 的 Microliter 注射器用于液体进样。此注射器包括玻璃针筒和手动安装的不锈钢活塞。该活塞只能安装在与其匹配的注射器筒中。
该活塞不能用于其他注射器。
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
实验方案
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis