Merck
20959
Sigma-Aldrich
碳酸铯
puriss. p.a., ≥99.0%
别名:
碳酸二铯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cs2CO3
CAS号:
分子量:
325.82
Beilstein:
4546405
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
puriss. p.a.
品質等級
化驗
≥99.0% (T)
≥99.0%
雜質
≤0.002% total nitrogen (N)
mp
610 °C (dec.) (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
碳酸铯是一种无机碱,常用于C,N,O-芳基化和烷基化反应。它还可用于六元环化、交叉偶联、分子内和分子间环化、aza-Henry反应、Horner-Emmons环化和环加成反应。
應用
碳酸铯是一种碱金属碳酸盐,是有机反应中常用的无机碱。
合成应用:
  • 用作由取代2-氨基苄腈和二氧化碳合成喹唑啉-2,4(1H,3H)-二酮的催化剂。
  • 作为一种碱,用于在没有任何过渡金属或有机催化剂的情况下,使用卤代或甲苯磺酰基醇和二氧化碳合成环状碳酸酯。
  • 与卤代烷和乙腈结合使用,形成有效的酚的烷基化方法体系。
提高醇 O-烷基化的效率以生成碳酸烷基酯混合物。
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney,Adrenal gland,Testes
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Cesium carbonate catalyzed efficient synthesis of quinazoline-2, 4 (1 H, 3 H)-diones using carbon dioxide and 2-aminobenzonitriles.
Patil Y P, et al.
Green Chemistry Letters and Reviews, 1(2), 127-132 (2008)
Synthesis of cyclic carbonates with carbon dioxide and cesium carbonate.
Reithofer M R, et al.
Green Chemistry, 15(8), 2086-2090 (2013)
Facile synthesis of alkyl phenyl ethers using cesium carbonate.
Lee J C, et al.
Synthetic Communications, 25(9), 1367-1370 (1995)
Cesium carbonate: a powerful inorganic base in organic synthesis.
Flessner T and Doye S.
J. Prakt. Chem., 341(2), 186-190 (1999)
Richard C Burrell et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 57(10), 600-605 (2014-09-10)
Bristol-Myers Squibb and others are developing drugs that target novel mechanisms to combat Alzheimer's disease. γ-Secretase inhibitors are one class of potential therapies that have received considerable attention. (R)-2-(4-Chloro-N-(2-fluoro-4-(1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzyl)phenylsulfonamido)-5,5,5-trifluoropentanamide (Avagacestat) is a γ-secretase-inhibiting drug that has been investigated by Bristol-Myers