主要文件
20692
Hamilton® 注射器,1000 系列 Gastight®,LTN(固定针头)
1005LTN, volume 5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
eCl@ss:
32070500
材料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
22 ga (bevel tip)
特點
needle type LTN (fixed)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 81517
針長
51 mm (2 in.)
容積
5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)