成份
agar, 13 g/L
casein peptone, 10 g/L
D(+)-glucose, 1 g/L
meat peptone, 10 g/L
sodium chloride, 5 g/L
yeast extract, 2 g/L
製造商/商標名
NutriSelect® Basic
技術
microbiological culture: suitable
最終pH值
7.0±0.2 (25 °C)
應用
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
veterinary
microbiology
適合性
Haemophilus spp.
Pneumococcus spp.
nonselective for Brucella spp.
nonselective for Listeria spp.
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Streptococcus spp.
應用
準備報告
补充剂:
布鲁氏菌差异琼脂:
1 mL/L 2% 碱性品红溶液(货号: 03968),或 2% 醋酸硫堇溶液(货号:88930)
布鲁氏菌选择性琼脂:
500 mg/l杆菌肽(货号:11702)
1 mg/l硫酸多粘菌素B(货号:P4932)
100 mg/l环己胺(货号:01810)
(如果需要)1.25 mg/l乙基紫(货号:228842)
用于分离弯曲杆菌:
50 ml/l热灭活马血清(货号:H1138)
250 mg/l丙酮酸钠(货号:P2256)
250 mg/l偏亚硫酸氢钠(货号:31448)
250 mg/l硫酸亚铁(货号:31236)
50-100 ml/l去纤维羊血
腳註
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.