Merck
17148
Millipore
卵黄乳液
suitable for microbiology
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171614
NACRES:
NA.85
agency
according to ISO 6888-1:2020
品質等級
無菌
sterile
形狀
liquid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
密度
1.02 g/mL at 20 °C
應用
environmental
food and beverages
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
bacteria
應用
稳定的无菌卵黄乳液,用于多种培养基。
包裝
1 瓶
成分
(每瓶 100mL)
蛋黄 30mL;无菌生理盐水 70mL
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Navjot Kaur et al.
Scientific reports, 9(1), 15367-15367 (2019-10-28)
We present a prototype for conducting rapid, inexpensive and point-of-care-compatible nucleic acid amplification tests (NAATs) for tuberculosis (TB). The fluorescent isothermal paper-and-plastic NAAT (FLIPP-NAAT) uses paper-based loop mediated isothermal amplification (LAMP) for DNA detection. The cost of materials required to