主要文件
16316
Sigma-Aldrich
土耳其红油 钠盐
for microscopy
别名:
太古油 钠盐, 硫酸化蓖麻油, 磺化蓖麻油 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
NACRES:
MA.02
等級
for microscopy
品質等級
描述
anionic
化驗
100%
雜質
16-20% water (Karl Fischer)
pH值
7-8 (10%)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
During long periods of cold weather, and during storage at low temperatures, cloudiness or crystallization can occur in individual cases. These can be eliminated by stirring and gentle heating up to 40°C without any loss of quality.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)