Key Documents
16173
Sigma-Aldrich
SODOSIL RA 15
liquid, alkaline cleaner free of phosphates, low foaming for rinsing apparatus
登录查看公司和协议定价
About This Item
UBA號碼:
08050015
分類程式碼代碼:
12352000
NACRES:
NA.22
品質等級
pH值
12-14 (20 °C, direct)
密度
1.28-1.34 g/mL at 20 °C
一般說明
SODOSIL RA 15 is a nonionic, phosphate-free detergent kit for cleaning lab containers and surfaces used in various scientific studies.
應用
每个洗涤周期(约 10lt)添加 30-50ml 清洁剂;洗涤液 (0.3%) 的 pH 值为 11.4,含氢氧化钠
法律資訊
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)