Merck
158801
Sigma-Aldrich
四氯邻苯二腈
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6Cl4-1,2-(CN)2
CAS号:
分子量:
265.91
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
品質等級
化驗
98%
形狀
powder, crystals or chunks
mp
249-252 °C (dec.) (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Clc1c(Cl)c(Cl)c(C#N)c(C#N)c1Cl
InChI
1S/C8Cl4N2/c9-5-3(1-13)4(2-14)6(10)8(12)7(5)11
InChI 密鑰
OQHXZZGZASQSOB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Photochemistry with donor-acceptor systems: part 2. Photoreaction of tetrachlorophthalonitrile with naphthalene
A.C. Pratt and F.M. Grimley
Proc. Royal Soc. Lond. B. (1989)