Merck
15256
Supelco
BSA+TMCS
for GC derivatization, LiChropur, 93.0-97.0% (GC)
别名:
双(三甲基甲硅烷基)乙酰胺 + 三甲基氯硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116105
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
for GC derivatization
品質等級
化驗
93.0-97.0% (GC)
品質
LiChropur
成份
trimethylchlorosilane (minor component), 3.0-5.0% GC
反應適用性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
技術
gas chromatography (GC): suitable
一般說明
BSA+TMCS组合,是最常用的甲硅烷基化试剂之一。BSA很容易用于甲硅烷基化各种官能团,例如非空间位阻的醇、酰胺、胺、氨基酸、羧酸和烯醇。TMCS是一种硅烷化催化剂,通常与其他硅烷化试剂一起使用,以增加醇、生物碱、胺、生物胺、羧酸、酚和类固醇的衍生反应性。
應用
更多信息请参见产品信息
适用于α-酮酸、胺、氨基酸、环丝氨酸、组胺及其代谢产物、苯乙胺、磷脂酰丝氨酸和色胺的衍生化。BSA+TMCS可作为衍生化试剂,用于气相色谱-质谱法测定生物柴油中甾醇苷的含量。
适用于a-酮酸、胺、氨基酸、环丝氨酸、组胺及其代谢产物、苯乙胺、磷脂酰丝氨酸和色胺的衍生化。
特點和優勢
  • BSA+TMCS具有良好的溶剂性质,无需额外溶剂即可作为硅烷化试剂发挥作用。        
  • 或者,该混合物极易溶于最常用的硅烷化溶剂。        
  • 这种组合对水分极为敏感,应在干燥条件下处理。
其他說明
三甲基甲硅烷基甘油二酯、三甲基甲硅烷基(TMS)和三甲基甲硅烷基肟试剂。
具有广范应用的有效硅烷化混合物
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
P. Englmaier
Z. Anal. Chem., 324, 338-338 (1986)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
Ashwin Unnikrishnan et al.
Nucleic acids research, 44(22), 10644-10661 (2016-09-09)
Aberrant stem cell-like gene regulatory networks are a feature of leukaemogenesis. The ETS-related gene (ERG), an important regulator of normal haematopoiesis, is also highly expressed in T-ALL and acute myeloid leukaemia (AML). However, the transcriptional regulation of ERG in leukaemic
D.R. Knapp
Handbook of Analytical Derivatization Reactions, 202-202 (1979)
D.L. Sondack et al.
Journal of Pharmacological Sciences, 62, 1344-1344 (1973)
商品
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs