Merck
14515
Supelco
Vanillic acid 4-β-D-glucoside
analytical standard
别名:
4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid 4-β-D-glucoside, Vanillic acid 4-β-D-glucopyranoside
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18O9
CAS号:
分子量:
330.29
Beilstein:
5452207
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤12.0% water
應用
food and beverages
形式
neat
SMILES 字串
COc1cc(ccc1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18O9/c1-21-8-4-6(13(19)20)2-3-7(8)22-14-12(18)11(17)10(16)9(5-15)23-14/h2-4,9-12,14-18H,5H2,1H3,(H,19,20)/t9-,10-,11+,12-,14-/m1/s1
InChI 密鑰
JYFOSWJYZIVJPO-YGEZULPYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)