Merck
131083
Sigma-Aldrich
4-苯偶氮酚
98%
别名:
4-羟基偶氮苯, 溶剂黄 7
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5N=NC6H4OH
CAS号:
分子量:
198.22
顏色索引編號:
11800
Beilstein:
957567
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
技術
titration: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
溶解度
ethanol: 0.1%, clear
λmax
347 nm
&epsilon ;(消光係數)
10000 at 233-239 nm in methanol at 0.005 g/L
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O/c15-12-8-6-11(7-9-12)14-13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,15H/b14-13+
InChI 密鑰
BEYOBVMPDRKTNR-BUHFOSPRSA-N
基因資訊
human ... ESR1(2099)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
4-苯基偶氮苯酚是一种含有极性偶氮染料的聚甲基丙烯酸酯。
應用
4-苯基偶氮苯酚(4PP)已被用于研究氮充足和氮限制培养条件下黄孢原毛平革菌导致的矿化。
象形圖
Environment
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)