Merck
12665
Sigma-Aldrich
聚硫化钾
≥42% K2S basis
别名:
多硫化钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2S/n
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.22
等級
for analytical purposes
品質等級
形狀
solid
濃度
≥42% (K2S)
SMILES 字串
[K+].S
InChI
1S/K.H2S/h;1H2/q+1;
InChI 密鑰
ZOCLAPYLSUCOGI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
多硫化钾具有高水溶性并可用作二次电化学存储系统的高能量密度半电池。它可用作合成硫纳米颗粒的硫源。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
An energetic medium for electrochemical storage utilizing the high aqueous solubility of potassium polysulfide.
Licht S.
Journal of the Electrochemical Society, 134(9), 2137-2141 (1987)
Production of sulfur nanoparticles from aqueous solution of potassium polysulfide.
Massalimov I A, et al.
Russian Journal of Applied Chemistry, 85(12), 1832-1837 (2012)