產品線
Selectophore™
品質
function tested
SMILES 字串
Oc1ccccc1\C=N/NC(=O)c2cc3ccccc3cc2O
InChI
1S/C18H14N2O3/c21-16-8-4-3-7-14(16)11-19-20-18(23)15-9-12-5-1-2-6-13(12)10-17(15)22/h1-11,21-22H,(H,20,23)/b19-11-
InChI 密鑰
XTQAGBABCDSRSN-ODLFYWEKSA-N
一般說明
请访问 传感器应用门户网站 了解更多信息。
應用
用于监控纳米级的镱(III)
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
法律資訊
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Ganjali, M.R., et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 114, 855-860 (2006)