Merck
08421
Supelco
苯甲醇
analytical standard
别名:
苯甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OH
CAS号:
分子量:
108.14
Beilstein:
878307
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
eCl@ss:
39023110
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
3.7 (vs air)
蒸汽壓力
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
自燃溫度
817 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.541
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
environmental
food and beverages
形式
neat
SMILES 字串
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI 密鑰
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
苯甲醇属于芳香醇类化合物,广泛用于化妆品和防腐剂中。也用作溶剂和降粘剂。
这种物质被列入EU第10/2011号法规中用于与食品接触的塑料的正面清单。10/2011号清单所列全部化合物的标准物质见此
應用
苯甲醇可作为用二氯甲烷微萃取,然后气相色谱-火焰离子化检测法 (GC-FID) 测定
  • 酒样中苯甲醇的分析标准品。
  • 通过流蒸馏连续萃取(SDE),然后通过毛细管 GC 或 GC-质谱(MS)相结合,对烟草进行分离和包装。
  • 通过固相微萃取 (SPME) ,然后通过 GC-MS 测定乳制品。
  • 通过反相高效液相色谱 (HPLC) 结合二极管阵列检测器 (DAD) 测定香味产品。
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
213.8 °F - DIN 51758
閃點(°C)
101 °C - DIN 51758
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3
Solid-phase microextraction and gas chromatography mass spectrometry analysis of dairy product volatiles for the determination of shelf-life
Condurso C et al.
International dairy journal, 18(8), 819-825 (2008)
Analysis of free and bound volatiles by gas chromatography and gas chromatography-mass spectrometry in uncased and cased tobaccos
Cai J, et al.
Journal of Chromatography A, 947(2), 267-275 (2002)
Fast analysis of important wine volatile compounds: Development and validation of a new method based on gas chromatographic-flame ionisation detection analysis of dichloromethane microextracts
Ortega C, et al.
Journal of Chromatography A, 923(1-2), 205-214 (2001)
C Villa et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 44(3), 755-762 (2007-05-04)
The European legislation on cosmetic products has recently required the declaration of 26 compounds (24 volatile chemicals and 2 natural extracts) on the label of final products when exceeding a stipulated cut-off level. In this work a rapid reliable and
Final report on the safety assessment of Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, and Sodium Benzoate
NB
International Journal of Toxicology, 20, 23-50 (2001)
实验方案
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)