Merck
05666
Supelco
3,4,4′-三氯二苯脲
analytical standard
别名:
1-(4-氯苯基)-3-(3,4-二氯苯基)脲, TCC, 三氯卡班
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H3NHCONHC6H4Cl
CAS号:
分子量:
315.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
mp
254-256 °C (lit.)
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
Clc1ccc(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2)cc1
InChI
1S/C13H9Cl3N2O/c14-8-1-3-9(4-2-8)17-13(19)18-10-5-6-11(15)12(16)7-10/h1-7H,(H2,17,18,19)
InChI 密鑰
ICUTUKXCWQYESQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)