Merck
05595
Supelco
4-Phenyl-1-cyclohexene
analytical standard
别名:
3-Cyclohexen-1-ylbenzene, 4-Phenylcyclohexene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14
CAS号:
分子量:
158.24
Beilstein:
1930089
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥96.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
折射率
n20/D 1.539-1.545
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C1CC(CC=C1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-5,7-8,12H,6,9-10H2
InChI 密鑰
XWCWNUSFQVJNDI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
4-Phenyl-1-cyclohexene is an analog of vinylcyclohexene.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Dermal sensitization potential and inhalation toxicological evaluation of 4-phenylcyclohexene.
Nitschke DK, et al.
American Industrial Hygiene Association Journal, 52(5), 192-197 (1991)
4-Phenylcyclohexene: 2-week inhalation toxicity and neurotoxicity studies in Swiss-Webster mice.
Beekman MJ, et al.
Food And Chemical Toxicology, 34(9), 873-881 (1996)
Differential ovotoxicity of 4-vinylcyclohexene and its analog, 4-phenylcyclohexene.
Hooser SB, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 119(2), 302-305 (1993)