Merck
05089
Supelco
丁位十四内酯
analytical standard
别名:
δ-Tetradecane lactone, Tetrahydro-6-nonyl-2H-pyran-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H26O2
CAS号:
分子量:
226.36
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤0.5% water
折射率
n20/D 1.459-1.464
n20/D 1.461 (lit.)
bp
130-135 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-11-9-12-14(15)16-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI 密鑰
SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)