Merck
04285
Sigma-Aldrich
乙基丙二酸二甲酯
≥97.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CH(COOCH3)2
CAS号:
分子量:
160.17
Beilstein:
1769537
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0%
折射率
n20/D 1.418
bp
188-190 °C (lit.)
密度
1.066 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
CCC(C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-4-5(6(8)10-2)7(9)11-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
XGRMVENQJLQMLT-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
197.6 °F - closed cup
閃點(°C)
92 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)