Merck
04283
Sigma-Aldrich
亚磷酸钠 五水合物
≥98%
别名:
亚磷酸氢二钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2HPO3 · 5H2O
CAS号:
分子量:
216.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
for analytical purposes
品質等級
化驗
≥98%
形狀
crystals
雜質
≤0.001% heavy metals (as Pb)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Fe: ≤10 mg/kg
SMILES 字串
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])[O-]
InChI
1S/2Na.HO3P.5H2O/c;;1-4(2)3;;;;;/h;;1H;5*1H2/q2*+1;-2;;;;;
InChI 密鑰
FBKBMXXJECMLCQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
亚磷酸氢二钠五水合物可用作电子供体,用于将前手性硫化物对映选择性转化为由 Thermocrispum municipale cyclohexanone monooxygenase(TmCHMO) 酶催化的相应的光学活性亚砜。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Enantioselective sulfoxidations employing the thermostable cyclohexanone monooxygenase from Thermocrispum municipale.
De G G and Franconetti A
Enzyme and Microbial Technology, 113, 24-28 (2018)