Merck
03764
Sigma-Aldrich
L-β-高亮氨酸 盐酸盐
≥98.0%
别名:
(S)-3-氨基-5-甲基己酸 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H15NO2 · HCl
CAS号:
分子量:
181.66
Beilstein:
8073252
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
顏色
beige
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl.CC(C)C[C@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(2)3-6(8)4-7(9)10;/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10);1H/t6-;/m0./s1
InChI 密鑰
NXVYPYHWONGEFQ-RGMNGODLSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)