Merck
02150
Supelco
双(1-丁基戊基)己二酸酯
Selectophore, ≥98.0%
别名:
BBPA, 二(5-壬基)己二酸酯, 己二酸二-5-壬基酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H46O4
CAS号:
分子量:
398.62
Beilstein:
6572484
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.61
等級
for ion-selective electrodes
品質等級
產品線
Selectophore
化驗
≥98.0% (GC)
≥98.0%
形狀
liquid
密度
0.910 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC(CCCC)OC(=O)CCCCC(=O)OC(CCCC)CCCC
InChI
1S/C24H46O4/c1-5-9-15-21(16-10-6-2)27-23(25)19-13-14-20-24(26)28-22(17-11-7-3)18-12-8-4/h21-22H,5-20H2,1-4H3
InChI 密鑰
VXQKWLPFTKRXCQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
请访问 传感器应用门户网站 了解更多信息。
其他說明
聚合物膜电极中的增塑剂
法律資訊
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
J. Saurina et al.
Analytica Chimica Acta, 371, 49-49 (1998)
Sonia Capel-Cuevas et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 12(5), 6746-6763 (2012-07-11)
The aim of this work was the determination of pH with a sensor array-based optical portable instrument. This sensor array consists of eleven membranes with selective colour changes at different pH intervals. The method for the pH calculation is based
R. Eugster et al.
Analytica Chimica Acta, 289, 1-1 (1994)