Merck
00634
Sigma-Aldrich
氯化铜(II)铵 二水合物
puriss., ≥99.0% (AT)
别名:
氯化铵铜, 氯化高铜铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2CuCl4 · 2H2O
CAS号:
分子量:
277.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
≥99.0% (AT)
等級
puriss.
品質等級
化驗
≥99.0% (AT)
反應適用性
core: copper
reagent type: catalyst
雜質
≤0.005% SO4
≤0.05% free acid (as HCl)
正離子痕跡
Fe: ≤20 mg/kg
SMILES 字串
[NH4+].[NH4+].O.O.Cl[Cu--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Cu.2H3N.2H2O/h4*1H;;2*1H3;2*1H2/q;;;;+2;;;;/p-2
InChI 密鑰
LLMDTWKBBWCWNN-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate has been used in the preparation of starch cuprate via microwave-assisted cupration of potato starch.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis and characterisation of starch cuprate.
Staroszczyk H.
Food Chemistry, 129(3), 1217-1223 (2011)