Key Documents
28-4680
Sigma-Aldrich
Solvent naphtha
CP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
等級
CP
形狀
liquid
存貨情形
available only in Japan
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Muta. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
78.4 °F
閃點(°C)
25.8 °C