主要文件
12-1531
Sigma-Aldrich
Gram-Hucker′s stain solution (II)
别名:
革兰氏碘 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
存貨情形
available only in Japan
成分
Composition : Lugol in water
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)