Merck
05-1060
Sigma-Aldrich
硬脂酸钙
CP, 6.2-7.2% Ca basis
别名:
十八烷酸 钙盐, 硬脂酸 钙盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)16COO]2Ca
CAS号:
分子量:
607.02
Beilstein:
3919698
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
等級
CP
形狀
solid
成份
Ca, 6.2-7.2%
存貨情形
available only in Japan
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Ca/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)