Merck
03-2710
Sigma-Aldrich
双吡唑啉酮
JIS special grade, ≥97.0%
别名:
3,3′-二甲基-1,1′-二苯基-(4,4′-二-2-吡唑啉)-5,5′-二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H18N4O2
CAS号:
分子量:
346.38
Beilstein:
572787
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
等級
JIS special grade
化驗
≥97.0%
形狀
powder
存貨情形
available only in Japan
SMILES 字串
CC1=NN(c2ccccc2)C(=O)C1C3C(C)=NN(c4ccccc4)C3=O
InChI
1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3
InChI 密鑰
FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)