推荐产品
用途
sufficient for 200 reactions
sufficient for 500 reactions
品質等級
儲存期限
≤12 mo.
特點
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
dNTPs included
hotstart: no
包裝
pkg of 100 U (KK5023)
pkg of 250 U (KK5024)
製造商/商標名
Roche
技術
PCR: suitable
輸入
crude DNA
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
第二代 KAPA2G Robust DNA 聚合酶研发用于解决多种扩增子类型(富含GC和AT的扩增子)扩增不一致的问题。KAPA2G Robust PCR试剂盒表现更高的持续合成能力和特异性,从而可实现稳定的PCR性能、高灵敏度和改善的常见抑制剂耐受性。KAPA2G Robust DNA 聚合酶的高性能非常适合挑战性 PCR 应用和样本,避免了使用多种酶和方案进行优化。
该酶配有三种反应缓冲液,以及一种高GC含量PCR专用增强剂。KAPA2G缓冲液A针对KAPA2G改良酶特性专门配制。KAPA2G缓冲液B推荐用于被PCR抑制剂污染的模板样品。KAPA2G缓冲液GC推荐用于高GC含量PCR。KAPA增强剂1是专有的DNA去稳定剂,可与KAPA2G缓冲液A或B共同用于高GC含量检测,或复杂二级结构检测。
该酶配有三种反应缓冲液,以及一种高GC含量PCR专用增强剂。KAPA2G缓冲液A针对KAPA2G改良酶特性专门配制。KAPA2G缓冲液B推荐用于被PCR抑制剂污染的模板样品。KAPA2G缓冲液GC推荐用于高GC含量PCR。KAPA增强剂1是专有的DNA去稳定剂,可与KAPA2G缓冲液A或B共同用于高GC含量检测,或复杂二级结构检测。
應用
KAPA2G 稳健 PCR 试剂盒已用于:
- 富含 GC 或 AT 模板的扩增和基因扩增
- 含有常见 PCR 抑制剂(例如,盐、尿素、SDS 或乙醇)的模板
- 粗制样本 PCR,例如口腔拭子,培养的哺乳动物、酵母或细菌细胞
- 菌落 PCR
- 常规PCR
- PCR扩增
- 禽痘病毒特异性PCR
- 单重PCR
- 半定量PCR
生化/生理作用
KAPA2G Robust聚合酶的保真度近似于野生型Taq聚合酶,错配率为每1.7 x 105核苷酸约有1个错误。KAPA2G Robust DNA聚合酶产生的DNA片段与野生型Taq DNA聚合酶产生的DNA片段的性质相同,可用于限制性内切酶消化、克隆和测序应用。同野生型Taq聚合酶一样,KAPA2G Robust聚合酶具有5′→3′聚合酶和5′→3′外切酶活性,但不具有3′→5′外切酶(校正)活性。
特點和優勢
高效扩增富含 GC 和 AT 的靶标
提高对普通 PCR 抑制剂的耐受性
菌落 PCR 中无与伦比的性能
快速注释:
- 在广泛的 GC 和 AT 富集模板中表现稳健
- 提高 PCR 成功率
提高对普通 PCR 抑制剂的耐受性
- 从粗样品中高效扩增
- 单位酶的产量和灵敏度更高
菌落 PCR 中无与伦比的性能
- 大肠杆菌和酵母细胞直接 PCR 的高产率和一致性
快速注释:
- KAPA2G Robust PCR 试剂盒包含 KAPA2G Robust DNA 聚合酶,设计用于高处理能力和抑制剂耐受性。
- 纯化的基因组 DNA 和粗样品(例如菌落 PCR)均可用作模板。
- 每 25 μL 反应使用 0.5 UKAPA2G 耐用 DNA 聚合酶。更具挑战性的 PCR(GCrich,粗品)可能需要更高的酶浓度。
- 每个循环使用 15 s/kb 的延伸时间,对于困难的扩增子或模板则增加到 30-60 s/kb。
- 1X 时,KAPA2G 缓冲液含 1.5 mM MgCl2。
- 可使用试剂盒中提供的 25 mM MgCl 2溶液添加额外的 MgCl 2。
- KAPA2G 缓冲液 A 针对高产量、高特异性和高灵敏度进行了优化。
- 推荐将 KAPA2G 缓冲液 B 用于抑制剂污染的模板样品。
- KAPA2G GC 缓冲液推荐用于富含 GC 的 PCR (> 70%GC)。
- KAPA 增强剂 1 可与 KAPA2G 缓冲液 A 或 B 一起使用,尤其是用于富含 GC 的检测。
- 反应产物为 3′-dA-尾,可克隆至 TA 克隆载体。
品質
每批 KAPA2G 耐用 DNA 聚合酶经确认含 < 2% 污染蛋白 (Agilent protein 230 Assay)。 KAPA2G 耐用 PCR 试剂盒经过严格的质量控制测试,没有污染外源和内切酶活性,符合 DNA 污染水平的严格要求。
準備報告
使用前务必确保产品已完全解冻并混合。试剂可在 4℃ 条件下保存,供短期使用(最长 1 个月)。放回 -20℃ 条件下长期保存。如果所有组件均已小心处理且未被污染,则如果在室温下(无意中)短时间(长达 3 天)放置,试剂盒预期不会受损。不建议在室温和 4℃ 条件下长期保存。请注意,在-20°C 以上温度下储存的试剂在使用过程中受到污染时更容易发生降解,因此在这种温度下储存由用户自行承担风险。
其他說明
仅用于研究目的。不用于诊断程序。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- KAPA2G Robust Standard or HotStart® DNA Polymerase 5 U/μL
- 5X KAPA2G Buffer A with MgCl2
- 5X KAPA2G Buffer B with MgCl2
- 5X KAPA2G GC Buffer with MgCl2
- 5X KAPA Enhancer 1
- MgCl2 25 mM
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT SE 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Multiplex amplicon sequencing for microbe identification in community-based culture collections.
Armanhi J S L, et al.
Scientific Reports, 6, 29543-29543 (2016)
Michal Vinkler et al.
Genetica, 143(1), 101-112 (2015-01-30)
Toll-like receptors (TLRs) are a cornerstone of vertebrate innate immunity. In this study, we identified orthologues of TLR4, TLR5 and TLR7 (representing both bacterial- and viral-sensing TLRs) in the grey partridge (Perdix perdix), a European Galliform game bird species. The
Guillaume Croville et al.
Journal of virological methods, 261, 34-39 (2018-08-08)
Avian pox is an infectious disease caused by avipoxviruses (APV), resulting in cutaneous and/or tracheal lesions. Poxviruses share large genome sizes (from 130 to 360 kb), featuring repetitions, deletions or insertions as a result of a long-term recombination history. The increasing
A newly recognised Australian endemic species of Austrolecanium Gullan & Hodgson 1998 (Hemiptera: Coccidae) from Queensland.
Lin Y P, et al.
Zootaxa, 4272(1), 119-130 (2017)
Andrew Mancini et al.
Cancer cell, 34(3), 513-528 (2018-09-12)
TERT promoter mutations reactivate telomerase, allowing for indefinite telomere maintenance and enabling cellular immortalization. These mutations specifically recruit the multimeric ETS factor GABP, which can form two functionally independent transcription factor species: a dimer or a tetramer. We show that
商品
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.