Merck
10109339001
Roche
山梨醇脱氢酶 (SDH)
from sheep liver
别名:
SDH, 山梨醇, 山梨醇脱氢酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
生物源
sheep liver
形狀
lyophilized
比活性
~40 units/mg protein (At 25 °C with D-fructose as the substrate.)
分子量
115  kDa
包裝
pkg of 10 mg (60 mg lyophilizate)
製造商/商標名
Roche
濃度
0.16 mg/mL Biuret
技術
activity assay: suitable
顏色
white
最適pH
7.5
溶解度
water: 60 mg/mL, clear, colorless
適合性
suitable for ELISA applications
NCBI登錄號
UniProt登錄號
應用
life science and biopharma
異物活動
ADH <0.00182%
GIDH <0.00152%
Glucose-DH <0.00182% (NAD as coenz.)
LDH <0.00167%
MDH <0.00198%
NADH oxidase 0.00532%
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
一般說明
L-艾杜糖醇:NAD + 5′-氧化还原酶
羊肝山梨醇脱氢酶 (SDH) 的摩尔质量为 152 kDa。该蛋白是由四个相同亚基组成的四聚体。这些亚单位各有 355 个氨基酸残基,其中 10 个为半胱氨酸残基。每个亚基在活性位点上含有一个锌原子,与三个蛋白配体和一个水分子结合。锌原子与山梨醇羟基或果糖羰基在催化过程中相互转化的氧结合。
應用
将 L-艾杜糖醇还原为 L-山梨糖。也作用于 D-葡萄糖醇和其他密切相关的糖醇。允许酮还原为多元醇(酮的合成参见醛缩酶)。
生化/生理作用
山梨醇脱氢酶 (SDH) 催化 D -山梨醇向 D -果糖的可逆性 NAD 连接转化,并形成山梨醇途径的一部分,这是葡萄糖代谢糖酵解的关键旁路。研究发现该途径与山梨醇在晶状体中的蓄积有关,从而导致糖尿病性白内障的发生。SDH 还将各种多元醇和其他仲醇氧化成相应的的酮。
品質
污染物 :ADH 0.01%,GIDH 和葡萄糖脱氢酶 0.02%,LDH 和 MDH 均 0.05%。
單位定義
一单位 (U) 山梨醇脱氢酶在 + 25℃ 和 pH 7.6 [三乙醇胺缓冲液;150 mM 果糖(非饱和浓度)] 下,一分钟内可还原 1 mol D-果糖。上述试验消耗 1 mol NADH/mol D-山梨醇。
外觀
冻干品(60 mg 含 10 mg 酶蛋白和 50 mg 麦芽糖)。
準備報告
活化剂:在 Tris 或三乙醇胺缓冲液中反应(氧化或还原)最快。
稳定剂:使用麦芽糖作为稳定剂。
储存条件(工作溶液):水溶液在 2 ~ 8℃ 下可稳定数周。
儲存和穩定性
在2至8°C下储存。 (将冻干粉在干态下储存。)
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
R I Lindstad et al.
The Biochemical journal, 330 ( Pt 1), 479-487 (1998-04-16)
The substrate specificity of sheep liver sorbitol dehydrogenase has been studied by steady-state kinetics over the range pH 7-10. Sorbitol dehydrogenase stereo-selectively catalyses the reversible NAD-linked oxidation of various polyols and other secondary alcohols into their corresponding ketones. The kinetic
R I Lindstad et al.
European journal of biochemistry, 210(2), 641-647 (1992-12-01)
The relations between the kinetic parameters for both sorbitol oxidation and fructose reduction by sheep liver sorbitol dehydrogenase show that a Theorell-Chance compulsory order mechanism operates from pH 7.4 to 9.9. This is supported by many parallels with the kinetics