主要文件
ZX0010
Supelco
Zinc 20 Mesh
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
别名:
Zinc 20 Mesh, Granular Zinc
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Zn
CAS号:
分子量:
65.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141750
酶委員會索引編號:
231-175-3
化驗:
≥99.8% (complexometric)
形狀:
granular
agency
meets USP/NF
化驗
≥99.8% (complexometric)
形狀
granular
顏色
silver
bp
906 °C/1013 hPa
mp
419 °C
正離子痕跡
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.01%
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
InChI
1S/Zn
InChI 密鑰
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
應用
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
分析報告
Assay (complexometric): 99.8% min
Color: Silver metallic
Form: Granular
Iron (Fe): 0.01% max
Lead (Pb): 0.01% max
Mesh size (18-40): 70% min
Suitability for determination of arsenic (As): To pass test (limit 0.1 ppm)
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2