包裝
pkg of 1 unit
相容性
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
当系统安装了2个Progard®组件时,RO再生工具/塞子与RO再生工具(ZLXLCLPAK)配合使用。当使用RO清洁剂(Cl2片剂、RO Clean-A和RO Clean-B)时,RO再生工具用于代替原厂Progard®包。
應用
用于安装2个Progard® Packs时使用氯片对系统进行pH清洗。
特點和優勢
RO再生工具/Plug - ZLXLP0D01的原厂配件
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany