主要文件
ZLXLP0D01
Milli-Q
Delivery-Inters-T-阀的回路点
Additional loop point to make a second Point of Delivery on the water distribution loop
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104214
NACRES:
JA.13
包裝
pkg of 1 unit
相容性
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
一般說明
该附件套件包含在水分配回路上形成第二个输送点的部件。通常,分配回路至少有一个使用点。在创建额外的输送点时需要此附件。该套件包含一个互连器“I”软管倒钩3/8”(适合10x16管)、互连器“T”3/8”、Oeticker环、互连器壁挂支架(用于“T”互连器的壁挂安装)、用于互连器的夹具和一个球阀。
應用
将第二个输送点添加到分配回路中。
特點和優勢
Delivery-Inters-T-阀ZLXLP0D01的回路点原厂配件
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany