主要文件
ZFTPS4200
Milli-Q
液位传感器
For use with Milli-Q® HX systems, Differential pressure sensor for accurate level measurement
别名:
液位传感器26Y 4-20mA TC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
NACRES:
JA.13
AC/DC 輸入
4 - 20 mA (Current output)
材料
316L stainless steel
polyoxymethylene (Protection cap )
包裝
pkg of 1 unit
參數
pressure range at 100 mbar (10 bar)
temp. range at 20 - 100 °C
直徑 × 長度
17 mm × 5 m , Cable
相容性
for use with Milli-Q® HX
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Y系列变送器具有极小的温度误差。此特性通过全模拟信号路径的数字补偿实现。因此,可以在校准过程中确定任意阶TC零和TC增益的数学模型,并以1.5 K的分辨率存储在变送器中。因此,最终产品的精度基本上取决于测试量和测量单元的线性度。
在26Y系列中,单晶硅测量单元由不锈钢隔膜可靠保护,不受测量介质的影响。钢膜片本身由塑料帽保护免受机械影响,由于其直径为17毫米,因此在精度和稳定性方面性能出色。
特點和優勢
  • 精度极高,长期稳定性好,无压力滞后。
  • 集成过电压和极性反转保护。
  • 防护等级:IP68。
  • 紧凑、坚固的外壳由不锈钢制成。
  • 压力范围为100毫巴至10巴(对应于1米至100米水柱)。
  • 电流输出:4–20 mA(双线技术)。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany