主要文件
XX7104712
Millipore
液体污染分析套件,230 V/50 Hz
Conforms to standard contamination test procedures such as ARP-598 (hydraulic fluids), ASTM-D2276 (aviation turbine fuels) & federal standard 791a (lubricants, liquid fuels & related products)
别名:
流体污染物分析试剂盒 230V50HZ
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NB.24
AC/DC 輸入
220 V, 50 Hz
無菌
non-sterile
應用
industrial qc
應用
符合标准污染测试程序,如ARP-598(液压油)、ASTM-D2276(航空涡轮燃料)&联邦标准791a(润滑油、液体燃料&相关产品)。
成分
  • 玻璃换膜过滤器,带不锈钢支撑网(47mm)
  • 真空抽滤瓶 (1L)
  • 滤器夹
  • 乳胶管(1/4in × 23in)
  • 溶剂过滤分配器
  • 皮特里样品盘
  • 化工泵 (230V/50Hz)
  • MF-Millipore膜 - 47mm,混合纤维素酯,白色/光面,白色/网格面,黑色/网格面
免責聲明
在欧盟,该产品在使用寿命结束时将被视为废弃电气和电子设备 (WEEE)。
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials