主要文件
XX4304702
Millipore
O形圈,(2-131),含氟弹性体
Accessories for filter holders for sample preparation.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
材料
PTFE diaphragm
fluoroelastomer O-ring
品質等級
接頭
3/4 in. inlet/outlet sanitary clamp (Polypropylene)
運輸包裝
ambient
一般說明
在线过滤器支架通常用于通过压力过滤使在线液体或气体超净。 只需打开外壳即可更换过滤器,而不会干扰连接的管道。
特点 & 优点:
•两端易于安装的阶梯式软管倒钩连接
•大号,易于抓握的手动旋钮
目录号 描述
XX4304700在线过滤器支架47 mm
更换部件
XX1104715支撑筛网,47 mm,聚丙烯
XX4304701 O形圈(2-131),硅胶
XX4304704软管适配器,1/4 in. NPTF至5/16 in.ID,聚丙烯
XX4304705手动旋钮
附件
XX4304702 O形圈,(2-131),氟橡胶
XX4304707不锈钢支撑网,47 mm
XX6200006P过滤钳,钝端,不锈钢
XX6700034 3米PVC管,内径9.5 mm
應用
样品制备用换膜过滤器配件。