主要文件
XX42PSG01L
Millipore
数字压力计,3/4 英寸,左侧TC连接
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151800
eCl@ss:
32031690
製造商/商標名
Pellicon®
品質等級
參數
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi)
高度
60 cm (23.5 in.)
長度
18 cm
寬度
20 cm
重量
3.2 kg
接頭
3/4 in. sanitary clamp
特點和優勢
The Mini holder and Digital Pressure Gauge 3/4 in. left TC connection is designed for process development and small volume pharmaceutical manufacturing.
法律資訊
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany