主要文件
XX1012508
Millipore
Millipore真空过滤塞
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
材料
parylene coating
silicone stopper
技術
vacuum filtration: suitable
應用
filtration
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
Millipore玻璃真空过滤配件产品
5号塞,穿孔,硅胶,带聚对二甲苯涂层,5/PK
这些配件产品可用于替换Millipore玻璃真空过滤套件中包含的部件或提供替代配置。
该产品是Millipore 25 mm玻璃微量分析过滤器支架套件的附件。