Key Documents
WBPRPKL01
Milli-Q
PrePak L 预处理包的包架
Securely supports the PrePak L Pretreatment pack
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
包裝
pkg of 1 unit
高度 × 寬度 × 直徑
795 mm (31.3 in.) × 234 mm (9.2 in.) × 192 mm (7.6 in.)
相容性
for use with Elix®
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with RiOs
運輸包裝
ambient
一般說明
PrePak L 壁式托架是一种水净化配件,旨在支持 PrePak L 预处理包,实现无泄漏和安全的安装。
该装置包括安装和运行保护 Elix® 和 RiOs 水净化系统的 PrePak L 预处理包所需的墙壁支架、配件、管道和压力表。
特點和優勢
PrePak L 预处理包的紧密且无泄漏的安装
法律資訊
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany