Key Documents
UFC9010D
Millipore
Amicon® Ultra-15离心过滤装置,注册用于IVD
别名:
超滤离心管,10 kDa 截留分子量,15 mL样品体积
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
NACRES:
NB.24
材料
polyethylene cap
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Amicon®
包裝
pack of 24 ea (UFC901024D)
pack of 8 ea (UFC901008D)
pack of 96 ea (UFC901096D)
製造商/商標名
Amicon® Ultra
技術
centrifugation: suitable (protein concentration and desalting)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
長度
121 mm (4.807 in.)
直徑
2.97 cm
過濾面積
7.6 cm2
容積
15 mL
孔徑
10 kDa MWCO
一般說明
Amicon® Ultra 15 mL超滤离心管经体外诊断使用注册,可浓缩血清、尿液、脑脊液和其他体液样品以备分析。常用于检测尿液本周蛋白以诊断多发性骨髓瘤。还能检测血清中的游离激素(甲状腺激素或睾丸素)。
垂直设计和可用膜表面积实现了快速的样品处理、高样品回收率(稀释起始溶液通常大于 90% )和 80 倍浓缩能力。垂直设计可最大程度减少溶质极化和随后的膜污染,过滤设备中的物理止动装置防止旋转至干燥和潜在的样品损失。
用移液管从过滤设备样品储罐中收集浓缩物,将超滤液收集在随配的离心管中。该设备可以在摇摆斗或固定角转子中旋转。Amicon ®Ultra 15 mL 过滤器采用垂直膜设计和止动装置(deadstop),可在较短的旋转时间内达到最高的回收率。
應用
  • 采用截留分子量为 10,000 道尔顿的 Ultracel ®膜进行超滤
  • 分析前血清、尿液、脑脊液和其他体液的浓度。
  • 纯化组织培养提取物或细胞裂解物中的大分子成分,在 HPLC 之前去除蛋白质。
  • 浓缩柱洗脱液中的稀释或预纯化的蛋白质。
  • 脱盐、缓冲液交换和蛋白质透析。
特點和優勢
  • 具有CE合格标志的体外诊断医疗器械。
  • 使用10 kda NMWCO的Ultracel®再生纤维素膜提供大于90%的保留回收率。
  • 垂直膜减少了浓度极化,实现超快旋转时间(快至 10-15 分钟)。
  • 热封膜可最大程度地减少下游可萃取物。
  • 100% 经过完整性测试,性能可靠。
  • 半透明外壳和体积刻度方便样品监测。
  • 移液器直接移取样品消除了回收浓缩物的处理步骤。
  • 80–100X的高浓缩因子。
法律資訊
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany