主要文件
UFC30DV00
Millipore
Ultrafree®离心过滤管,样品体积0.5 mL
pore size 0.65 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
别名:
Centrifuge filter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
材料
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
品質等級
無菌
non-sterile
特點
holdup volume 5 μL
製造商/商標名
Ultrafree®
參數
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
技術
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
長度
45 mm
直徑
10.6 mm
過濾面積
0.2 cm2
有效容積
0.5 mL
基質
Durapore®
孔徑
0.65 μm pore size
應用
sample preparation
運輸包裝
ambient
一般說明
滤器类型:微滤
滤器编码:DVPP
應用
固定角度微型离心机转子,最大转速 12,000 x g
孔径 0.65 µm,亲水 PVDF,0.5 mL 体积,未灭菌
外觀
色码:紫色
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany