主要文件
TANKMPK01
Milli-Q
PE水箱空气过滤器(II级水)
Protects purified water stored in 30/60/100 PE tanks from airborne contaminants.
别名:
通气过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
高度
9 cm (3.5 in.)
孔徑
0.45 μm pore size
相容性
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs Essential
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该通气过滤器旨在为30/60/100聚乙烯(PE)储罐中储存的高电阻率Elix ®2型纯水提供高级保护。
通气过滤器用于过滤进入水储罐的空气。随着储罐中的水被排空,进入系统的空气将通过过滤器。
通气过滤器包含精心选择的纯化介质组合,用于去除可能降低所存储的纯水质量的空气污染物。
过滤器的滤柱由聚丙烯、聚醚砜(PES)和苯乙烯-丙烯腈(SAN)制成。滤柱是在无二氯甲烷(DCM)的工艺中精心组装的。
为了获得最佳效果,通气过滤器要每年更换一次。
与由AFS ®Essential和Elix ®Advantage / Essential / Reference系统生产的Elix® 2型纯水的30/60/100 L PE储罐一起使用。
應用
通气过滤器提供先进的防空气污染物保护功能。
特點和優勢
通气过滤器配备:
  • 用于吸附挥发性有机物的活性炭。
  • 用于去除二氧化碳的碱石灰床层。
  • 用于防止颗粒和细菌进入储罐的0.65 μm 疏水过滤器
其他說明
使用说明:
  • 生物截留:微生物
  • 作用方式:过滤
  • 应用:实验室一般分析
  • 设计用途:空气净化
  • 使用说明:该产品提供经0.65 μm膜过滤的空气。请参阅系统提供的《系统设备用户指南》“使用系统”部分
  • 储存条件:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany