主要文件
TANK00200
Milli-Q
储存和分配系统
200 L storage tank (no relay) for AFS® systems, For optimal storage of Type 2 or Type 3 pure water
别名:
200 L储罐(无继电器)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
NACRES:
JA.13
材料
polyethylene reservoir
包裝
pkg of 1 unit
參數
≤40 L/min distribution flow rate
250 kg operating weight (551.2 lb)
高度 × 寬度 × 直徑
102 cm (40.2 in.) × 60 cm (23.6 in.) × 70 cm (27.6 in.)
容量
200 L
容積
200 L
200000 mL
相容性
for use with AFS®
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该200升容量储罐可有效防止空气中的污染物,以保持储存水的一致纯度。该贮存器储存由 Milli-Q®水纯化系统生产的纯水。
應用
最佳纯水储存解决方案。
特點和優勢
  • 聚乙烯(PE)储层允许有机物的最小释放。
  • 储罐通气过滤器防止水中存在细菌、颗粒物和溶解CO2
  • 无菌溢流功能通过避免排水管的逆向污染来保持水质。
  • 锥形储水箱底座可以在消毒过程中完全排水并便于冲洗。
  • 密封盖防止未经过滤的空气进入。
  • 可选ASM(自动消毒模块)可防止细菌生长和生物膜在储存过程中积聚于贮存器内。
  • 分配泵由水系统单元直接控制,配流量可达40 L/min。
法律資訊
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany